1.16896
Chlorine Test Strips, reflectometric
0.5-10.0 mg/L (Cl₂), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Sinônimo(s):
Chlorine chemical test strips, Chlorine test strip for instrument reader
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Chlorine Test, reflectometric, 0.5-10.0 mg/L (Cl2), for use with REFLECTOQUANT®
descrição
quantitative
Nível de qualidade
linha de produto
Reflectoquant®
analito(s) específico(s)
chlorine
adequação da reação
reaction type: Redox Reactions
faixa de medição
0.5-10.0 mg/L (Cl2)
compatibilidade
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
método de detecção
reflectometric
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Nota de análise
Assay
- standard 1:
1.8 - 2.2 mg/l
- standard 2: 4.5 - 5.5 mg/l
- standard 3: 7.2 - 8.8 mg/l
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Preparation of a standard solution for total chlorine
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Conteúdo relacionado
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine