Y0000384
Acetato de DL-α-tocoferol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Acetato de all-rac-α-tocoferil, Acetato de vitamina E
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
EP
família API
tocopherol
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
EDQM
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
densidade
0.96 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(C)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3/t22-,23-,31-/m1/s1
chave InChI
ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Descrição geral
All-rac-alpha-tocopheryl acetate, the ester of all-rac-alpha-tocopherol, is a commercial form of vitamin E. It is responsible for the protection of phenol groups of the parent tocopherol against oxidation.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)