Documentos Principais
29039-U
Supelco
Septa, red PTFE/Silicone
red PTFE/silicone, diam. × thickness 9 mm × 1.0 mm, pkg of 100 ea
Sinônimo(s):
Red Rubber/Silicone Seals
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
red PTFE/silicone
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
250 °C temp. limit
D.E.
9 mm
diâmetro × espessura
9 mm × 1.0 mm
conector
thread for 9 mm
compatibilidade
for use with 2mL vial with 9mm thread
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)