Documentos Principais
27277
Supelco
Septa, red PTFE/Silicone
red PTFE/white silicone, diam. × thickness 10 mm × 0.060 in., for use with 2 mL, 10/425 thread, large opening, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
red PTFE/white silicone
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
250 °C temp. limit
D.E.
10 mm
diâmetro × espessura
10 mm × 0.060 in.
compatibilidade
for use with 2 mL, 10/425 thread, large opening
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)