Documentos Principais
27413
Supelco
Screw cap (open-top), polypropylene
yellow polypropylene hole cap, thread for 10-425, for use with 2 mL large opening vial (6.0 mm), pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
yellow polypropylene hole cap
Características
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
135 °C temp. limit
conector
thread for 10-425
compatibilidade
for use with 2 mL large opening vial (6.0 mm)
Descrição geral
These hole caps do not come with septa.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)