27144
Septa, tan PTFE/silicone
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 11 mm × 0.060 in., for use with 4 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Produtos recomendados
Materiais
tan PTFE face
white tan PTFE/silicone
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
250 °C temp. limit
250 °C temp. limit
D.E.
11 mm
diâmetro × espessura
11 mm × 0.060 in.
compatibilidade
for use with 4 mL vial
for use with screw cap, 13-425
Aplicação
Septa, tan PTFE/silicone may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) (lyophilized aqueous extract).
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Volatile composition of Catharanthus roseus (L.) G. Don using solid-phase microextraction and gas chromatography/mass spectrometry.
De Pinho, P. Guedes, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 49.3, 674-685 (2009)