Documentos Principais
27120-U
Supelco
Screw cap, phenolic, with open center
black phenolic cap, for use with 4 mL vial with 13-425 thread, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
black phenolic cap
Características
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
149 °C temp. limit
diâmetro × A
15 mm × 10 mm
Diâmetro do furo
8.5 mm
conector
thread for 13-425
compatibilidade
for use with 4 mL vial with 13-425 thread
Descrição geral
Screw caps (with open center, for use with 4 mL vial with 13-425 thread) are available as hole caps for use with sealing septa. Phenolic hole caps can withstand a maximum temperature of 149° C.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKUGTIN
27120-U4061835551729