Documentos Principais
27133
Supelco
Cap liner, PTFE
white PTFE, diam. × thickness 9 mm × 0.010 in., for use with 2 mL vial, standard opening, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
PTFE liner
white PTFE
descrição
Oversized for better sealing ability.
embalagem
pkg of 100 ea
diâmetro × espessura
9 mm × 0.010 in.
compatibilidade
for use with 2 mL vial, standard opening
for use with 2 mL vial - standard opening
Aplicação
It may be used for Erlenmeyer flasks for COD determination.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
A Modified sealed oven-UV method of COD determination.
CHEN, JUNMING, TENGCHANG PAN, and CHINWANG HUANG
Eisei-kagaku, 40.4, 338-343 (1994)