Key Documents
27179
Supelco
Cap liner, PTFE
white PTFE, diam. × thickness 21 mm × 0.010 in., for use with 22 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
PTFE liner
white PTFE
descrição
Oversized for better sealing ability.
embalagem
pkg of 100 ea
diâmetro × espessura
21 mm × 0.010 in.
compatibilidade
for use with 22 mL vial
for use with screw cap, 20-400
Aplicação
Cap liner may be used for Erlenmeyer flasks for chemical oxygen demand (COD) determination.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
A Modified sealed oven-UV method of COD determination.
CHEN, JUNMING, TENGCHANG PAN, and CHINWANG HUANG
Eisei-kagaku, 40.4, 338-343 (1994)