1.09227
MAS-100 Eco®
Portable device for counting airborne microorganisms
Sinônimo(s):
Sistemas de monitoramento de microrganismos no ar
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
aluminum hardware
Nível de qualidade
Características
portable ( )
embalagem
pkg of 1 kit
fabricante/nome comercial
MAS-100 Eco®
peso
1.4 kg
aplicação(ões)
air monitoring
food and beverages
compatibilidade
for use with 90 mm Petri dishes
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Descrição geral
O MAS-100 Eco® é uma unidade econômica, pequena e leve, que inclui uma unidade de fonte de alimentação elétrica. Baterias de NiMH padrão recarregáveis. Ele oferece vários dos mesmos recursos encontrados no amostrador de ar padrão MAS-100, exceto pelo sensor de fluxo de massa. O MAS-100 Eco® possui as seguintes características notáveis:
- Barato: O MAS-100 Eco® é um amostrador de ar robusto e confiável. Os custos recorrentes são significativamente menores devido à sua compatibilidade com placas de Petri padrão.
- Reproduzível: O amostrador de ar é feito de alumínio e toda a sua tecnologia foi projetada para a mais alta precisão. A sua corrente de ar foi definida para exatamente 100 litros/minuto, conforme recomendado pelas respectivas normas.
- Simples: O uso do instrumento é fácil e trocar as placas de Petri também é uma tarefa segura e simples.
- Flexível: A tecnologia subjacente do amostrador de ar MAS-100 Eco® é baseada no princípio de Anderson e foi usada primeiro no MAS-100, que se tornou estabelecido mundialmente em vários setores.
Aplicação
O MAS-100 Eco® é um amostrador econômico, pequeno e leve de micróbios no ar, projetado especificamente para o uso nos setores de alimentos e bebidas.
Componentes
Inclui uma maleta rígida para transporte, bateria, tampa perfurada com 400 furos, capa protetora, carregador de tomada, cabo USB e chave allen de 3 mm
Ligação
Substitui: 1.09227.0002
Informações legais
MAS-100 Eco is a registered trademark of MBV AG
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13