Documentos Principais
1.09088
Millipore
Tampa perfurada para MAS-100NT, 400 furos × 0,7 mm
400 hole x 0.7mm, Aluminium, for MAS-100 Eco®
Sinônimo(s):
Tampa perfurada, Cabeça coletora, cabeça de peneira
About This Item
Código UNSPSC:
41103403
NACRES:
NA.74
Materiais
aluminum lid
Agency
non-compendial
linha de produto
MAS-100®
Características
no. of holes 400 autoclavable
embalagem
pkg of 1 unit
Parâmetros
11 m/s impaction speed (at flow rate of 100 L/min)
Diâmetro do furo
0.7 mm
aplicação(ões)
air monitoring
food and beverages
compatibilidade
for use with 90 mm Petri Dishes
for use with MAS-100 Eco®
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
A tampa perfurada de 400 furos de 0,7 mm é feita de alumínio anodizado e pode ser usada com todos os amostradores de micróbios do ar portáteis MAS, projetados especialmente para o MAS-100 Eco. A peneira da tampa perfurada é o elemento principal do amostrador de ar. Cada furo deve ter um diâmetro e comprimento idênticos para acelerar o ar aspirado corretamente. A espessura de 3 mm da peneira perfurada garante um jato de impactação bem definido. A velocidade de impactação define a eficiência de amostragem física. O valor de corte D50 (o tamanho de partícula com o qual 50% das partículas impactam o ágar devido à inércia e 50% é exaurido com a corrente de ar) deve ser idêntico entre furos e entre tampas. É por isso que é realizado o controle de qualidade intenso da peneira. O padrão da peneira com 400 furos de 0,7 +mm de diâmetro fornece uma velocidade de impactação de cerca de 11 m/s, com uma taxa de fluxo de 100 l/min. A velocidade de impactação permite alta eficiência física, o que representa uma eficiência de amostragem de mais de 50% de partículas pequenas, com tamanho inferior a 1,62 1 μm (D50), e, ao mesmo tempo, mantém a viabilidade dos microrganismos durante a impactação na superfície do ágar. A tampa de alumínio perfurada pode ser autoclavada e desinfectada com desinfetantes compatíveis com alumínio anodizado para evitar resultados falso-positivos em salas limpas de alto grau. Isso permite usar uma tampa nova para cada posição de amostragem ou lote de produção, ou usar algumas tampas enquanto as outras estão em processo de esterilização e inacessíveis. A eficiência de amostragem de um instrumento deve permanecer idêntica, independentemente da tampa usada. As nossas tampas perfuradas permitem a troca de várias tampas com padrão de peneira idêntico no amostrador de ar MAS, sem a necessidade de recalibração.
Aplicação
A tampa perfurada com peneira de 400 furos de 0,7 mm é usada para monitoramento microbiano do ar ambiente com amostradores de micróbios do ar portáteis MAS-100. Especialmente o MAS-100 Eco. Dispositivos de amostragem para monitoramento microbiológico do ar são extensamente utilizados nas indústrias farmacêutica e de cuidados pessoais, além de aplicações em alimentos, bebidas e ambientais. Além disso, um regulamento para farmácias de manipulação, USP797, que requer a amostragem ativa do ar em áreas de nível 5 e superiores a nível 5.
Ligação
Substitui: 1.09088.0002
Informações legais
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 Eco is a registered trademark of MBV AG
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13