Documentos
1.09191
Millipore
MAS-100 NT®
Portable Microbial Air Sampler for microbial monitoring of ambient air in controlled environments up to ISO 5 cleanrooms.
Sinônimo(s):
sistemas de monitoramento de microrganismos no ar, amostrador de ar portátil
About This Item
Código UNSPSC:
41103403
Agency
according to ISO 14698
Nível de qualidade
Características
portable
embalagem
pkg of 1 kit
fabricante/nome comercial
MAS-100 NT®
peso
2.3 kg (including perforated lid)
aplicação(ões)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibilidade
for use with 90 mm Petri dishes
Descrição geral
Os sistemas de monitoramento microbiológico de ar MAS-100 NT® são instrumentos de alto desempenho, portáteis e alimentado por bateria, que são baseados no princípio do amostrador de ar de Andersen. Esses aparelhos compactos, mas sofisticados são os preferidos daqueles que necessitam da mais alta qualidade em monitoramento microbiológico do ar. Uma quantidade especificada de ar é aspirada, através de uma tampa perfurada com 300 furos de 0,6 mm e pressionada contra uma superfície de meio de crescimento em placas de petri padrão de 90-100 mm. Podem ser usadas também placas de contato de 55-60 mm com adaptadores especificados e tampas perfuradas. Os microrganismos são pressionados em ágar e, após um período adequado de incubação, as colônias são contadas. O sistema mede o fluxo de ar e o regula em um valor constante de 100 litros/min padrão. Um litro por minuto padrão (LPMP) é ajustado a uma temperatura ambiental e pressão específica. Isso garante que a quantidade de ar amostrada seja sempre a mesma e independente de condições ambientais. Estes sistemas têm a maior precisão do fluxo de ar de ± 2,5% em comparação com outros que podem ser de até ±10%. O sensor de fluxo integrado e a alta precisão das tampas perfuradas permite ao usuário trocar livremente as tampas perfuradas, sem afetar a precisão ou a calibragem da unidade. Os instrumentos são validados de modo independente, de acordo com a ISO 14698-1, com excelente eficiência física, fornecendo um valor de D50 abaixo de 1μm e um elevado resultado de eficiência biológica. O MAS-100 NT® é alimentado por uma bateria de íon de lítio recarregada com um programa de carregamento inteligente que garante uma vida útil da bateria longa, sem descarregamento rotineiro.
Aplicação
O amostrador de ar MAS-100 NT® é usado para monitoramento microbiológico do ar ambiente em ambientes controlados em salas limpas até categoria 5 da ISO. Dispositivos de amostragem para monitoramento microbiológico do ar são extensamente utilizados nas indústrias farmacêutica e de cuidados pessoais, além de aplicações em alimentos, bebidas e ambientais. Além disso, um regulamento para farmácias de manipulação, USP797, que requer a amostragem ativa do ar em áreas de nível 5 e superiores a nível 5.
Componentes
Inclui uma maleta rígida para transporte, bateria, tampa perfurada com 300 furos, capa protetora, carregador principal, cabo USB, chave allen de 3 mm e dispositivo de armazenamento USB com toda a documentação.
Informações legais
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13