Key Documents
1.17103
Millipore
MAS-100 VF®
Portable battery operated microbial air sampler
Sinônimo(s):
Sistemas de monitoramento de microrganismos no ar, amostrador de ar portátil
About This Item
Código UNSPSC:
41103403
NACRES:
NA.74
Materiais
aluminum hardware
Agency
EN 17141
ISO 14698-1
USP 797
linha de produto
MAS-100®
Características
portable ( )
embalagem
pkg of 1 kit
fabricante/nome comercial
MAS-100 VF®
técnica(s)
active air sampling: suitable
A × Diâmetro
179 mm × 109 mm
depth
148 mm , with handle
peso
1.92 kg (including perforated lid)
tamanho de poro
0.6 mm pore size
aplicação(ões)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibilidade
for use with 90 mm Petri dishes
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Os sistemas de monitoramento microbiológico do ar MAS-100 VF® são instrumentos de alto desempenho, portáteis e alimentado por bateria, que são baseados no princípio do amostrador de ar de Andersen. Esses aparelhos compactos, mas sofisticados, são os preferidos daqueles que necessitam a mais alta qualidade em monitoramento microbiológico do ar. Uma quantidade ambiente de ar é aspirada, através de uma tampa perfurada com 300 furos e pressionada contra uma superfície de meio de crescimento em placas de Petri padrão de 90-100 mm ou placas de contato de 55-60 mm. Os microrganismos são pressionados sobre o ágar e, após um período adequado de incubação, as colônias são contadas. O sistema mede o fluxo de entrada de ar e o regula para um valor constante de 100 litros/min. Estes sistemas têm a maior precisão do fluxo de ar de ±4,0% em comparação com outros em que pode ser de até ±10%. O sensor de fluxo integrado permite ao usuário trocar livremente as tampas perfuradas, sem afetar a precisão ou a calibragem da unidade. O MAS-100 VF® é alimentado por uma bateria de íon de lítio recarregada com um programa de carregamento inteligente que garante uma vida útil longa da bateria, sem descarregamento rotineiro.
Aplicação
Os dispositivos de amostragem para monitoramento microbiológico do ar MAS-100 VF® são amplamente utilizados nos setores farmacêutico e de cuidados pessoais, além de aplicações em alimentos, bebidas e ambientais.
Componentes
Inclui documentos em pen drive USB, chave Allen (SW2), tampa perfurada de 300 orifícios, tampa plástica contra poeira, carregador de bateria incluindo cabo USB, estojo portátil
Informações legais
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 VF is a registered trademark of MBV AG
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Our active microbial air samplers generate accurate and reproducible results for effective use in pharmaceutical, medical device, food and beverage industries where regulations are on the rise, and standards become increasingly stringent.