Documentos Principais
8.22286
Sigma-Aldrich
Sulfato de sódio
anhydrous for synthesis
Sinônimo(s):
Sulfuric acid sodium salt (1:2)
About This Item
Fórmula linear:
Na2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
142.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-820-9
NACRES:
NA.22
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
Formulário
crystals
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
884 °C (lit.)
solubilidade
200 g/L
densidade
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
densidade volumétrica
1400‑1600 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
Sodium sulfate (anhydrous) can be used as a drying agent in organic synthesis for the removal of traces of water from organic extracts.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3