1.28211
Sulfato de sódio
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, USP, E 514
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Sodium sulfate
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
Agency
BP
ChP
Ph. Eur.
USP
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
forma
solid
peso molecular
142.04 g/mol
Impurezas
bacterial content, low
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa
4.76
pf
884 °C (lit.)
884 °C
solubilidade
200 g/L
densidade
2.68 g/cm3 at 25 °C
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Embalagem
1282111001//1kg - plastic bottle
1282112501//2.5kg - plastic bottle
1282118029//25kg - fiber carton
Informações legais
produto relacionado
substituído por
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1