Documentos Principais
1.05151
SAFC
Sulfato de potássio
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, E 515
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Sulfato de potássio, Pirossulfato de potássio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
K2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
174.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número E:
E515
Número do índice EC:
231-915-5
Agency
BP
JP
Ph. Eur.
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
fine powder
powder
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
p.e.
1689 °C/1013 hPa
pf
1069 °C
solubilidade
111 g/L
densidade
2.66 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O sulfato de potássio em pó Emprove® Essential é usado principalmente em aplicações farmacêuticas altamente regulamentadas.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1