Documentos Principais
1.06639
Supelco
Sulfato de sódio
anhydrous granulated for organic trace analysis EMSURE®
About This Item
Fórmula linear:
Na2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
142.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-820-9
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
Formulário
solid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
perda
≤ 0.5% loss on drying, 130 °C
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
884 °C (lit.)
solubilidade
200 g/L
densidade
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
densidade volumétrica
1400‑1600 kg/m3
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Nota de análise
Appearance: small crystals
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Loss on drying (130 °C): ≤ 0.5 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1