1.19364
Tampa perfurada
400 x 0.7 mm, aluminum, edge-protected MAS-100 Eco®
Sinônimo(s):
Collection head, Sieve head, Perforated lid
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
aluminum lid
Agency
non-compendial
Características
no. of holes 400 autoclavable
fabricante/nome comercial
MAS-100 NT®
top thickness
0.7 mm
aplicação(ões)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
compatibilidade
for use with 90mm Petri Dishes
for use with MAS-100 NT®
for use with MAS-100 VF®
Informações legais
acessório
configurado para