Voltar
Tampa perfurada para MAS 100 NT (300 × 0,6 mm)
Sinônimo(s):
Tampa perfurada
Products
Categoria de produto
accessories (7)
Marca
Millipore (7)
Agência
Diâmetro (mm)
Compatibilidade
Aplicação
Filtrar produtos
Showing 1-7 of 7
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
1.09195
Tampa perfurada para MAS 100 NT (300 × 0,6 mm),
300 hole x 0.6mm, Aluminium, Suitable for MAS-100 NT
®
/ MAS-100 VF
®
Expandir
Ver preços
1.09088
Tampa perfurada para MAS 100 NT (300 × 0,6 mm),
400 hole x 0.7mm, Aluminium, for MAS-100 Eco
®
Expandir
Ver preços
1.09189
Tampa perfurada para MAS 100 NT (300 × 0,6 mm),
300 x 0.6 mm, Stainless steel, edge protected for MAS-100 Iso
®
line air sampler
Expandir
Ver preços
1.09213
Tampa perfurada para MAS 100 NT (300 × 0,6 mm),
400 hole x 0.7mm, Aluminium, suitable for portable MAS-100
®
family and non-lockable ICR contact plates
Expandir
Ver preços
1.19363
Tampa perfurada para MAS 100 NT (300 × 0,6 mm),
300 x 0.6 mm, aluminum, edge-protected for MAS-100 NT
®
and MAS-100 VF
®
Expandir
Ver preços
1.19364
Tampa perfurada para MAS 100 NT (300 × 0,6 mm),
400 x 0.7 mm, aluminum, edge-protected MAS-100 Eco
®
Expandir
Ver preços
1191490001
Tampa perfurada para MAS 100 NT (300 × 0,6 mm),
300 hole x 0.6mm, Aluminium, suitable for portable MAS-100 NT
®
, MAS-100 VF
®
and ICRplus contact plates