Documentos Principais
27157
Supelco
Cap liner, PTFE
white PTFE, diam. × thickness 15 mm × 0.010 in., for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
PTFE liner
white PTFE
descrição
Oversized for better sealing ability.
embalagem
pkg of 100 ea
diâmetro × espessura
15 mm × 0.010 in.
compatibilidade
for use with 7 mL vial
for use with screw cap, 15-425
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)