Z291811
WISP™ 48-position autosampler vials
clear screw-thread vials, pkg of 100 ea, thread for 13-425
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Produtos recomendados
Materiais
clear borosilicate glass vial
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
15 mm × 45 mm
volume
4 mL
4 mL
conector
thread for 13-425
Descrição geral
Constructed of borosilicate glass. Screw-thread vials use 11 mm septa and 13-425 threaded screw-caps.
Adequação
Autosampler compatibility:
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
Informações legais
WISP is a trademark of Waters
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z291811-5PAK | |
Z291811-1PAK | 4061826757024 |
Z291811-5X1PAK |