27026
Vials, clear glass, screw top, graduated (vial only)
volume 15 mL, thread for 18-400, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Produtos recomendados
Materiais
clear glass vial (with graduations)
descrição
cap not included
Características
closure type screw top vial
graduated
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
21 mm × 70 mm
volume
15 mL
conector
thread for 18-400
Categorias relacionadas
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)