Documentos Principais
27165
Supelco
Screw cap, phenolic, with open center
black phenolic hole cap, for use with 15 mL vial with 18-400 thread, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
black phenolic hole cap
tamanho da rosca
18-400
Características
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
149 °C temp. limit
diâmetro × A
20 mm × 11.3 mm
Diâmetro do furo
12 mm
conector
thread for 18-400
compatibilidade
for use with 15 mL vial with 18-400 thread
Descrição geral
Screw caps are available as hole caps for use with sealing septa. Phenolic hole caps can withstand a maximum temperature of 149°C.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)