Documentos Principais
27519
Supelco
Vials, screw top, graduated, open-top cap, preassembled
volume 15 mL, clear glass vial, thread for 18-400, O.D. × H 21 mm × 70 mm, PTFE/silicone septum
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
PTFE/silicone septum
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
Características
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
21 mm × 70 mm
volume
15 mL
conector
thread for 18-400
Descrição geral
Hole cap is black phenolic.
Septum is blue PTFE on white silicone.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)