27521
Vials, screw top, graduated, open-top cap, preassembled
volume 40 mL, clear glass vial, O.D. × H 29 mm × 82 mm, thread for 24-400, PTFE/silicone septum
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE/silicone septum
black phenolic cap
clear glass
clear glass vial
Características
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
29 mm × 82 mm
volume
40 mL
conector
thread for 24-400
Categorias relacionadas
Descrição geral
Septum is blue PTFE on white silicone.
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)