27515
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.060 in., for use with 20, 40, 60 mL vial
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Produtos recomendados
Materiais
blue PTFE face
blue PTFE/white silicone
white silicone body
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
250 °C max. temp.
D.E.
22 mm
diâmetro × espessura
22 mm × 0.060 in.
compatibilidade
for use with 20, 40, 60 mL vial
Categorias relacionadas
Descrição geral
Vial septa are available in a variety of materials and the septa are selected based on the chemical properties of the sample and the temperature to which the vial will be subjected during the analysis. PTFE/Silicone is used with most organic solvents. PTFE/Silicone is not for use with chlorosilanes. It has good resealability and can withstand a temperature of 250°C.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)