Voltar
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100
Products
Categoria de produto
septa (6)
Marca
Supelco (6)
Diâmetro (mm)
DE (mm)
Cor
Filtrar produtos
Showing 1-6 of 6
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
27515
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100,
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.060 in., for use with 20, 40, 60 mL vial
Expandir
Ver preços
27514
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100,
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22 mL vial
Expandir
Ver preços
27512
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100,
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial
Expandir
Ver preços
27511
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100,
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 11 mm × 0.060 in., for use with 4 mL vial
Expandir
Ver preços
27510-U
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100,
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 8 mm × 0.060 in., for use with 2 mL vial - standard opening
Expandir
Ver preços
27513
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100,
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.060 in., for use with 15 mL vial