27513
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.060 in., for use with 15 mL vial
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Produtos recomendados
Materiais
blue PTFE face
blue PTFE/white silicone
white silicone body
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
250 °C max. temp.
D.E.
16 mm
diâmetro × espessura
16 mm × 0.060 in.
compatibilidade
for use with 15 mL vial
Descrição geral
Vial septa are available in different materials. The septa are selected based on the mainly chemical properties of the sample as well as the temperature to which the vial will be subjected during the analysis. PTFE/Silicone is used with most organic solvents. PTFE/Silicone is not for use with chlorosilanes. It has good resealability and can withstand a temperature of 250°C.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)