Documentos Principais
27088-U
Supelco
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 15 mL, amber glass vial, thread for 18-400, pkg of 100 ea
Sinônimo(s):
Amber Glass Screw Vials
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
amber glass vial
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
21 mm × 70 mm × 12 mm
volume
15 mL
conector
thread for 18-400
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)