27003
Frascos, tampa de rosca Thermoset verde-esmeralda com revestimento de PTFE, pré-montados, embalagem com 100 unidades
volume 15 mL, amber glass vial, O.D. × H 21 mm × 70 mm, thread for 18-400
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
Características
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
21 mm × 70 mm
volume
15 mL
conector
thread for 18-400
Categorias relacionadas
Aplicação
It was used in decanting serum for residue analysis using GC/MS/MS. It was also used as reaction and development chamber in examining reaction of dioxane solution of oxalyl chloride with an electropositive metal such as Zn and Mg.
Componentes do kit também disponíveis separadamente
Nº do produto
Descrição
SDS
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Zn-Mediated Reduction of Oxalyl Chloride Forming CO and Its Application in Carbonylation Reactions.
Organic Letters, 17.22, 5618-5621 (2015)
Human maternal and umbilical cord blood concentrations of polybrominated diphenyl ethers.
Chemosphere, 84.10, 1301-1309 (2011)