Documentos Principais
27163
Supelco
Tampa de rosca, parte superior sólida com revestimento em PTFE, embalagem com 100
green melamine resin solid cap, F217/PTFE liner, for use with 15 mL vial with 18 mm thread
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
F217/PTFE liner
green melamine resin solid cap
tamanho
18-400
Características
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
49 °C temp. limit
conector
thread for 18-400
compatibilidade
for use with 15 mL vial with 18 mm thread
Descrição geral
As tampas plásticas Thermoset verdes com revestimento de PTFE F-217 são conhecidas por oferecer a mais ampla gama de compatibilidade química e por serem as tampas de plástico mais tolerantes à temperatura. A cor verde identifica facilmente o sistema de revestimento de PTFE. Os revestimentos de PTFE com fundo de espuma F-217 resistem ao ataque de praticamente todos os compostos químicos em temperatura ambiente e proporciona resiliência contra odores e impacto para uma vedação hermética, com uma baixa taxa de transmissão de umidade. O F-217 tem um núcleo de espuma de baixa densidade entre duas camadas sólidas de LDPE (polietileno de baixa densidade). Alguns usos dessas tampas revestidas com F-217/PTFE incluem amostras laboratoriais analíticas, compostos químicos de alta pureza, solventes ácidos fortes, amostras ambientais, produtos farmacêuticos e reagentes para diagnóstico.
Aplicação
Pode ser usada para decantar soro para análise de resíduos por GC/MS/MS. Também pode ser usada como câmara de reação e desenvolvimento para examinar uma reação de solução dioxano de cloreto de oxalila com um metal eletropositivo, como Zn e Mg.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Zn-Mediated Reduction of Oxalyl Chloride Forming CO and Its Application in Carbonylation Reactions.
Markovic?, Martin, et al.
Organic Letters, 17.22, 5618-5621 (2015)
Human maternal and umbilical cord blood concentrations of polybrominated diphenyl ethers.
Foster, Warren G., et al.
Chemosphere, 84.10, 1301-1309 (2011)