27164
Screw cap, solid top with aluminum liner, pkg 100
black phenolic solid cap, aluminum liner, thread for 18-400, for use with 15 mL vial
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Produtos recomendados
Materiais
aluminum liner
black phenolic solid cap
tamanho
18-400
Características
closure type black phenolic solid top cap
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
135 °C temp. limit
conector
thread for 18-400
compatibilidade
for use with 15 mL vial
Descrição geral
Screw caps are generally available as solid caps for use with sealing septa and phenolic solid caps can withstand a maximum temperature of 135°C.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)