27142
Screw cap, solid top with aluminum liner, pkg 100
black phenolic solid cap, aluminum liner, for use with 4 mL vial with 13-425 thread
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
aluminum liner
black phenolic solid cap
Características
closure type black phenolic solid top cap
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
135 °C temp. limit
conector
thread for 13-425
compatibilidade
for use with 4 mL vial with 13-425 thread
Descrição geral
Screw caps are available as solid caps with aluminum liner. Caps are made from phenolic resin. Solid phenolic caps can withstand a maximum temperature of 205° C.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)