854987
Assembled screw cap with hole and TFE/rubber septum
black polypropylene hole cap, thread for 13-425, PTFE/red rubber septum, for use with 4 mL vials with 13-425 thread, pkg of 100 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE/red rubber septum
black polypropylene hole cap
Características
closure type black polypropylene hole cap
pre-assembled
8.5 mm center hole in top of cap
dureza
60 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of 100 ea
espessura do septo
1.3 mm
conector
thread for 13-425
compatibilidade
for use with 4 mL vials with 13-425 thread
Categorias relacionadas
Descrição geral
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)