Documentos Principais
SU860091
Supelco
Assembled screw cap with hole and TFE/rubber septum
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/rubber septum, for use with 11.6 × 32mm vial (standard opening), pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
PTFE/rubber septum
black polypropylene hole cap
Características
closure type black polypropylene hole cap
embalagem
pkg of 100 ea
espessura do septo
1.3 mm
conector
thread for 8-425
compatibilidade
for use with 11.6 × 32mm vial (standard opening)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)