Documentos Principais
Assembled screw cap with hole and TFE/rubber septum
black polypropylene, septum (TEF/red rubber), septum thickness 1.3 mm, 8-425 thread
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
black polypropylene
septum (TEF/red rubber)
dureza
60 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of 1 × 1000 ea (854984)
espessura do septo
1.3 mm
conector
8-425 thread
compatibilidade
for use with 11.6 × 32mm vial (standard opening with 8-425 thread)
Categorias relacionadas
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)