Documentos Principais
24419
Syringes for Shimadzu AOC14, 17, 20 and 20i Autosamplers
volume 10 μL, 10R-S-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm
Sinônimo(s):
SYRINGE SGE 10R-S-0.63
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamanho da agulha
23 ga
Características
Syringe barrel color-coded dark orange for easy volume identification
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
SGE 002898
agulha C
42 mm
volume
10 μL
compatibilidade
for use with Shimadzu
Descrição geral
Autosampler allows introduction of samples from vials into LC or GC systems. It generally includes motorized sample syringes which help in drawing the samples from vial. The use of autosampler and syringe can remove human error and increase accuracy/precision of the injection.
Informações legais
Shimadzu is a trademark of Shimadzu Corporation
parte de substituição
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)