854171
Vials, screw top, clear glass, 1.5 mL
volume 1.5 mL, clear glass vial (with marking spot), O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear glass vial (with marking spot)
descrição
marking spot
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
volume
1.5 mL
conector
thread for 8-425
Categorias relacionadas
Descrição geral
Vials, clear glass (1.5mL) are suitable basically to inject samples from an autosampler. Autosampler needle pierces through the cap during injection and withdraws the required aliquots of sample from the vials.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)