854995
Insert for 1.5 mL standard opening vial
size 0.10 mL, conical clear glass, O.D. × H 5 mm × 30 mm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
conical clear glass
embalagem
pkg of 1000 ea
D.E. × A
5 mm × 30 mm
tamanho
0.10 mL
compatibilidade
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
Descrição geral
Vial inserts allow the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Standard opening vials (4.6 mm ID) require a 5 mm OD insert.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)