854988
Inserts for 1.5 mL large opening vials
volume 0.1 mL, conical clear glass, pkg of 1000 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121806
Produtos recomendados
Materiais
conical clear glass
embalagem
pkg of 1000 ea
D.E. × A
6 mm × 31 mm
volume
0.1 mL
Descrição geral
Vial inserts for 1.5 mL large opening vials (volume 0.1 mL, clear glass conical) allow the use of smaller sample volumes with standard autosampler vials. Inserts are generally chosen based on the inner diameter of the vial neck. Large opening vials (6.0 mm ID) require a 6 mm OD insert.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)