SU860076
Assembled screw cap with hole with PTFE/silicone septum
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone (red PTFE/white silicone), septum thickness 1.3 mm, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 100 ea
Sinônimo(s):
Screw Cap with PTFE/Silicone Septum
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE/silicone (red PTFE/white silicone)
black polypropylene hole cap
Características
closure type black polypropylene hole cap
dureza
45 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of 100 ea
espessura do septo
1.3 mm
conector
thread for 8-425
compatibilidade
for use with 2 mL vial (standard opening)
Aplicação
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)