Key Documents
27052
Supelco
Screw cap (open-top), polypropylene
black polypropylene cap, thread for 8-425, for use with 2 mL vial (standard opening), pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121821
Materiais
black polypropylene cap
Características
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
embalagem
pkg of 100 ea
Parâmetros
135 °C temp. limit
conector
thread for 8-425
compatibilidade
for use with 2 mL vial (standard opening)
Descrição geral
These hole caps do not come with septa.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Adsorption of cationic peptides to solid surfaces of glass and plastic.
Kristensen, Kasper, Jonas R. Henriksen, and Thomas L. Andresen.
PLoS ONE, 10.5, e0122419-e0122419 (2015)