27261-U
Assembled screw cap with hole with PTFE/silicone septum
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/silicone, Top Hat (septa and closure designed to fit together tightly), for use with 2 mL vial, 4.6 mm opening, pkg of 100 ea
Sinônimo(s):
PTFE/Silicone Septum Screw Cap
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE/silicone
black polypropylene hole cap
Características
closure type black polypropylene hole cap
pre-assembled
Top Hat (septa and closure designed to fit together tightly)
embalagem
pkg of 100 ea
conector
thread for 8-425
compatibilidade
for use with 2 mL vial, 4.6 mm opening
Categorias relacionadas
Características e benefícios
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.