Z162523
Vials, screw top, polypropylene
volume 0.3 mL, O.D. × H 12 mm × 32 mm, thread for 8-425, pkg of 100 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
natural polypropylene vial
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO/CEN 15968-2010
conformidade reg.
suitable for FDA C-010.02
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A
12 mm × 32 mm
volume
0.3 mL
conector
thread for 8-425
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)