Key Documents
24712
Supelco
Vials, screw top, polypropylene
volume 0.1 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425, pkg of 200 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
natural polypropylene vial
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 200 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
volume
0.1 mL
conector
thread for 8-425
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)