Documentos Principais
SU860090
Supelco
Closures for Snap Ring vials
clear polyethylene cap, PTFE/red rubber, thread for 11 mm snap ring, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
PTFE/red rubber
clear polyethylene cap
descrição
snap cap
Características
closure type clear polyethylene snap cap
dureza
60 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
conector
thread for 11 mm snap ring
compatibilidade
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)