Documentos Principais
SU860093
Supelco
Closures for Snap Ring vials
clear polyethylene cap, red PTFE/silicone, thread for 11 mm (snap ring), pkg of 100 ea
Sinônimo(s):
Snap ring vial caps
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
clear polyethylene cap
red PTFE/silicone
descrição
snap cap
Características
closure type clear polyethylene snap cap
dureza
45 (Durometer: shore A)
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
conector
thread for 11 mm (snap ring)
compatibilidade
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SU8600934061832314051
SU860093-SAMPLE