854974
Snap Ring vials, 1.5 mL, 11.6 x 32 mm
volume 1.5 mL, clear glass vial, pkg of 1000 ea
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear glass vial
Características
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
embalagem
pkg of 1000 ea
D.E. × A × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 6 mm
volume
1.5 mL
conector
thread for 11 mm
Categorias relacionadas
Outras notas
The inside diameter of vials vary with the manufacture. Only the following insert part numbers are compatible with these large opening vials.
- SU860067Pk 100, 0.1mL Glass Conical Insert, 6 X 31 mm
- 854988Pk 1000, 0.1mL Glass Conical Insert, 6 X 31mm
- SU860066Pk 100, 0.1mL Glass Conical Insert with Bottom Spring, 6 X 28 mm
- 854110Pk 1000, 0.1mL Glass Conical Insert with Bottom Spring, 6 X 28 mm
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)