Documentos Principais
24758
Supelco
Closures for Snap Ring vials
polypropylene seal, PTFE/silicone, diam. 11 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41121821
Materiais
PTFE/silicone
polypropylene seal
Características
closure type snap ring seal
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Diâmetro
11 mm
compatibilidade
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)