Documentos Principais
27422
Supelco
Snap Ring polypropylene autosampler microvial
volume 0.5 mL, natural polypropylene vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, Snap Ring, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
natural polypropylene vial
descrição
with molded conical insert
Características
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
embalagem
pkg of 100 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volume
0.5 mL
conector
thread for 11 mm
compatibilidade
11 mm crimp cap or 11 mm snap top seal
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)